Przejdź do
A7655
Atenolol
≥98% (TLC), powder, β₁-adrenoceptor antagonist
Synonim(y):
(±)-4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetamide, 4-[2′-Hydroxy-3′-(isopropylamino)propoxy]phenylacetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
463,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
887,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
249-451-7
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
463,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Atenolol, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 0.3 mg/mL, DMSO: 18 mg/mL, ethanol: 3.4 mg/mL
originator
AstraZeneca
SMILES string
CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
InChI key
METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
rat ... Adrb1(24925)
Application
Atenolol is a β-adrenergic blocker and used in the management of hypertension. Atenolol has antianginal and antiarrhythmic properties.
Biochem/physiol Actions
Selective β1-adrenoceptor antagonist; antihypertensive; antianginal; antiarrhythmic.
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Other Notes
Shelf-life of the solid is at least three years.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1044403BP492PHR1909
Atenolol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1044403
Atenolol
Atenolol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP492
Atenolol
Atenolol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1909
Atenolol
description
≥98% (TLC), powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
ethanol: 3.4 mg/mL, DMSO: 18 mg/mL, H2O: 0.3 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
originator
AstraZeneca
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Atenolol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review