Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 838,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
838,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D 27.5 to 33.5 °, c = 0.5% (w/v) in water
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
≤8% water
color
white
mp
170 -185 °C ((338 - 365 °F ))
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H25NO11/c1-4(18)15-7-9(20)12(6(3-17)24-13(7)23)26-14-11(22)10(21)8(19)5(2-16)25-14/h5-14,16-17,19-23H,2-3H2,1H3,(H,15,18)/t5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12-,13?,14+/m1/s1
InChI key
KFEUJDWYNGMDBV-RPHKZZMBSA-N
Application
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC) | description A substrate for galactosidases, fucosyltransferases, and sialyltransferases. Useful as a lectin inhibitory sugar. | description ≥99% (HPLC), BioUltra | description ACS reagent |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay ≥99% (HPLC) | assay - |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility water: 5 mg/mL | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?