Przejdź do
A7793
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture, powder, ≥98%
Synonim(y):
δ-Aminolevulinic acid hydrochloride, 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, 5-Aminolaevulinic acid hydrochloride, ALA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2C(O)CH2CH2COOH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.59
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-679-5
Beilstein/REAXYS Number:
3690651
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
InChI key
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Aminolevulinic acid formed from glycine and succinyl CoA by ALA synthase is the first compound in prophyrin biosynthesis pathway. 5-Aminolevulinic acid is used in photodynamic therapy. This compound may be used to study the effects of photodynamic therapy in vitro.
Biochem/physiol Actions
Intermediate in heme biosynthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR299308339A3785
description
BioReagent, suitable for cell culture, powder, ≥98%
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
≥97.0% (AT)
description
≥98%
form
powder
form
-
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥98%
assay
-
assay
≥97.0% (AT)
assay
≥98%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)