Przejdź do
A7824
6-Aminocaproic acid
synthetic (organic), ≥99%, antifibrinolytic agent, powder
Synonim(y):
ε-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, EACA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH2)5CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
200-469-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
906872
Assay:
≥99%
Form:
powder
Grade:
biotech. grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
6-Aminocaproic acid, ≥99%, BioUltra
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
biotech. grade
product line
BioUltra
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
room temp
SMILES string
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChI key
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PLAT(5327), PLG(5340)
rat ... Ppm1a(24666)
Biochem/physiol Actions
Lysine analog. Promotes rapid dissociation of plasmin, thereby inhibiting the activation of plasminogen and subsequent fibrinolysis.
Lysine analog. Promotes rapid dissociation of plasmin, thereby inhibiting the activation of plasminogen and subsequent fibrinolysis. Reported to inhibit plasminogen binding to activated platelets. An early report indicated that it inhibits the activation of the first component of the complement system. Binds and inactivates Carboxypeptidase B.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2504PHR12241021000
description
≥99%, BioUltra
description
≥99% (titration), powder
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
biotech. grade
grade
-
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥99%
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
-
form
powder, fine crystals
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Aminocaproic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
404.6 - 408.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
207 - 209 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)