Przejdź do
A7877
L-Alanine benzyl ester hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.68
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
226-920-4
MDL number:
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(N)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-8(11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8H,7,11H2,1H3;1H
InChI key
RLMHWGDKMJIEHH-UHFFFAOYSA-N
Application
L-Alanine benzyl ester (ALAB) may be used as an organic reagent and as a cationic charge inducer in microemulsions.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)