Przejdź do
A7883
5α-Androst-16-en-3α-ol
synthetic (organic), ≥98% (TLC), androgen pheromone, powder
Synonim(y):
Androstenol, 16-(5α)Androsten-3α-ol, 3α-Hydroxy-5α-androst-16-ene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
311,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H30O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
214-573-1
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5α-Androst-16-en-3α-ol,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
GC/MS: suitable
mp
140-141 °C (lit.)
solubility
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2
InChI
1S/C19H30O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,9,13-17,20H,4-8,10-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
KRVXMNNRSSQZJP-PHFHYRSDSA-N
Application
5-α-androst-16-en-3-α-ol (androstenol) is an androgen believed to act as a pheromone. Androstenol has been used in a study to develop a combined gas chromatography/thermal conversion/isotope ratio mass spectrometry (GC/TC/IRMS) method for D/H ratio determination of endogenous urinary steroids.
Biochem/physiol Actions
5alpha-androst-16-en-3alpha-ol (androstenol), is an androgen believed to act as a pheromone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
908304
description
-
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
form
powder
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)