Przejdź do
A7902
2-Amino-2-norbornanecarboxylic acid
suitable for ligand binding assays
Synonim(y):
BCH, 2-Aminobicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
544,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
867,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.19
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
544,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-Amino-2-norbornanecarboxylic acid, amino acid transport inhibitor
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
NC1(C[C@@H]2CC[C@H]1C2)C(O)=O
InChI
1S/C8H13NO2/c9-8(7(10)11)4-5-1-2-6(8)3-5/h5-6H,1-4,9H2,(H,10,11)/t5-,6+,8?/m1/s1
InChI key
MPUVBVXDFRDIPT-RSHNMJPRSA-N
General description
2-Amino-2-norbornanecarboxylic acid is a potential large amino acid transporters inhibitor. It may suppress tumor progression and apoptosis.
Application
  • Thyroid Hormone Transporters in a Human Placental Cell Model.: This study investigates the role of 2-Amino-2-norbornanecarboxylic acid in the transport of thyroid hormones in placental cells, offering insights that could improve understanding of fetal development and maternal health (Chen et al., 2022).
  • Metabolic adaptations to hypoxia in the neonatal mouse forebrain can occur independently of the transporters SLC7A5 and SLC3A2.: Research explores how 2-Amino-2-norbornanecarboxylic acid affects metabolic responses to hypoxia in neonatal brain development, providing a foundation for future studies on brain health and neurodevelopment (Fitzgerald et al., 2021).
  • Hemocompatible LAT1-inhibitor can induce apoptosis in cancer cells without affecting brain amino acid homeostasis.: This article assesses the potential of 2-Amino-2-norbornanecarboxylic acid as a selective inhibitor that could lead to new treatments for cancer while preserving critical brain functions (Markowicz-Piasecka et al., 2020).
  • Regulation of Melanogenesis by the Amino Acid Transporter SLC7A5.: Research demonstrates the utility of 2-Amino-2-norbornanecarboxylic acid in regulating skin pigmentation processes, which could have implications for disorders related to pigmentation (Gaudel et al., 2020).
  • Structure of the human LAT1-4F2hc heteromeric amino acid transporter complex.: This study utilizes 2-Amino-2-norbornanecarboxylic acid to elucidate the structure of a key amino acid transporter, which is crucial for understanding nutrient uptake and its implications in various diseases (Yan et al., 2019).
Biochem/physiol Actions
2-Amino-2-norbornanecarboxylic acid (BCH) is a Na(+)-independent system L specific substrate used with other system specific substrates such as the system A specific substrate α-(methylamino) isobutyric acid and system N specific substrate L-glutamic acid gamma-monohydroxamate to help identify, differentiate and characterize amino acid transport systems in cells.
Analysis Note
Mixture of exo- and endo-isomers.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)