Przejdź do
A7949
ACES
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Synonim(y):
N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.20
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-908-4
Beilstein/REAXYS Number:
2253770
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
3.0-4.5
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>220 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.005, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.05 at 260 in H2O at 0.1 M, ≤0.05 at 280 in H2O at 0.1 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
InChI key
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ACES
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)