Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
secondary antibodies
clone
GT-34, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
sheep, goat, bovine
should not react with
rat, canine, mouse, rabbit, guinea pig, chicken, horse, pig, feline, human
technique(s)
direct ELISA: 1:50,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40, western blot (chemiluminescent): 1:150,000 using total cell extract of chicken fibroblasts (10-20 μg per well)
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Monoklonalny anty-kozia/owcza IgG-fosfataza alkaliczna rozpoznaje kozie i owcze IgG. Nie obserwuje się reaktywności krzyżowej z ludzkimi IgG lub IgG pochodzącymi od następujących gatunków: świnka morska, szczur, koń, pies, kurczak, świnia, mysz, królik i kot.
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?