Przejdź do
A8131
D-Asparagine monohydrate
≥99% (TLC)
Synonim(y):
(R)-(-)-2-Aminosuccinamic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, (D)-Aspartic acid 4-amide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
218-163-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723526
Nazwa produktu
D-Asparagine monohydrate, ≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
form
powder or crystals
color
white to off-white
mp
275 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NC(C[C@@H](N)C(O)=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m1./s1
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)