Przejdź do
A8171
D-Ala-Leu-Lys-7-amido-4-methylcoumarin
≥95% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H37N5O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
487.59
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(C)N)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C25H37N5O5/c1-14(2)11-20(30-23(32)16(4)27)25(34)29-19(7-5-6-10-26)24(33)28-17-8-9-18-15(3)12-22(31)35-21(18)13-17/h8-9,12-14,16,19-20H,5-7,10-11,26-27H2,1-4H3,(H,28,33)(H,29,34)(H,30,32)
InChI key
FHYIXLQAMONDNN-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluorogenic substrate for plasmin.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)