Stability information for A8185 in solution has not been reported. It would be advisable to make the solutions fresh.
If necessary, storage at -20°C in single-use aliquots for approximately one month can be attempted.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 570,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9570,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 52 760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
570,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(CC[C@H](NC([C@@H](N)C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
Application
- as a supplement in NeuralQ™ medium
- as a component in growth medium and incubation medium (IM) for retinal cell lines
- for experimental treatment of retinal cell lines respectively
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture | description 200 mM, solution, sterile-filtered, Biotechnology Performance Certified | description ≥98% (HPLC) | description - |
| form powder | form solution | form powder | form - |
| technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ala-Gln
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the storage temperature for this product in water at 50mg/mL ?