Przejdź do
A8349
Spectrafuge™ 7M, 16M and Minifuge Adapters
0.2 mL PCR tubes
Synonim(y):
lab equipment accessory
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
274,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103900
Manufacturer/tradename:
Labnet
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Labnet
technique(s)
PCR: suitable, cryopreservation: suitable
General description
Package Qty: Adapters supplied as a set of 6
Legal Information
Spectrafuge is a trademark of Labnet Intl., Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8099C1736C2236
description
0.2 mL PCR tubes
description
0.5 mL tubes
description
teal accents, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
description
red accents, AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug
manufacturer/tradename
Labnet
manufacturer/tradename
Labnet
manufacturer/tradename
Corning C0160-T, Labnet
manufacturer/tradename
Labnet, Corning C0160-R
technique(s)
cryopreservation: suitable, PCR: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
minifuge, minicentrifuge, mini-centrifuge, microcentrifuge, Labnet, centrifuges, centrifugation, quick spin minifuges, strip tubes, standard tubes, microfiltration, Spectrafuge, adapters
undecyl imidothiocarbamate hydrochloride CAS number, undecyl imidothiocarbamate hydrochloride Sigma-Aldrich, undecyl imidothiocarbamate hydrochloride for chemical synthesis, undecyl imidothiocarbamate hydrochloride safety data, undecyl imidothiocarbamate hydrochloride 5g, undecyl imidothiocarbamate hydrochloride reagent, minifuge, minicentrifuge, mini-centrifuge, microcentrifuge, Labnet, centrifuges, centrifugation, quick spin minifuges, strip tubes, standard tubes, microfiltration, Spectrafuge, adapters, high-purity undecyl imidothiocarbamate hydrochloride, undecyl imidothiocarbamate hydrochloride 10g, undecyl imidothiocarbamate hydrochloride procurement, undecyl imidothiocarbamate hydrochloride research applications, undecyl imidothiocarbamate hydrochloride 1g, undecyl imidothiocarbamate hydrochloride analytical grade, lab-grade undecyl imidothiocarbamate hydrochloride
minifuge, minicentrifuge, mini-centrifuge, microcentrifuge, Labnet, centrifuges, centrifugation, quick spin minifuges, strip tubes, standard tubes, microfiltration, quick spin down, Spectrafuge
minifuge, minicentrifuge, mini-centrifuge, microcentrifuge, Labnet, centrifuges, centrifugation, quick spin minifuges, strip tubes, standard tubes, microfiltration, quick spin down, Spectrafuge
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)