Przejdź do
A8426
Albumin, glycated bovine
lyophilized powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥90% protein basis (biuret)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
≥90% protein (biuret)
9650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥90% protein basis (biuret)
form
lyophilized powder
composition
Protein, ~95% biuret
origin
USA origin
concentration
≥90% protein (biuret)
extent of labeling
1-5 mol hexose (as fructosamine) per mol albumin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Physical form
Lyophilized powder containing citrate buffer salts
Preparation Note
Glycated in vitro
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8301A9205A8577
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
description
30% in saline, fatty acid free, aseptically filled
description
30% in saline, protease free, aseptically filled
assay
≥90% protein basis (biuret)
assay
90-100% protein basis (biuret)
assay
28-32% protein basis (biuret)
assay
28-32% protein basis (biuret)
biological source
bovine
biological source
human
biological source
bovine
biological source
bovine
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, western blot: suitable, ELISA: suitable
origin
USA origin
origin
-
origin
USA origin
origin
USA origin
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solution
form
solution
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)