Przejdź do
A8451
(−)-cis,trans-Abscisic acid
Synonim(y):
(R)-5-(1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl)-3-methyl-(2Z,4E)-pentadienoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Form:
powder
form
powder
Quality Segment
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(\C=C\[C@]1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-/t15-/m0/s1
InChI key
JLIDBLDQVAYHNE-QHFMCZIYSA-N
Application
Abscisic acid (ABA) plays an important role in plant growth and development, regulation of seed maturation, germination, and adaptation to environmental stresses.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)