Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2800,00 zł |
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2800,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AN5, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~35 kDa
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa total cell extract
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ANXA5(308)
General description
Immunogen
Application
- immunocytochemistry
- indirect immunofluorescence
- immunohistochemistry
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone AN5, purified from hybridoma cell culture | description recombinant, expressed in E. coli, GST tagged, ≥95% (SDS-PAGE) | description ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution | description - |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form - | antibody form - | antibody form - |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - | conjugate unconjugated |
| clone AN5, monoclonal | clone - | clone - | clone 9A5M8, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity - | species reactivity - | species reactivity human, rat |
| Gene Information human ... ANXA5(308) | Gene Information human ... ANXA5(308) | Gene Information human ... ANXA5(308) | Gene Information human ... ANXA5(308) |
| biological source mouse | biological source human | biological source human placenta | biological source rabbit |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?