Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 320,00 zł |
5 x 1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
16,951 Da by calculation
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
lyophilized powder
mol wt
16,951 Da by calculation
packaging
vial of ~60 nmol
storage temp.
−20°C
Application
- Identification of carbonylation sites in apomyoglobin after exposure to 4-hydroxy-2-nonenal by solid-phase enrichment and liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry.: This research identifies specific carbonylation sites in apomyoglobin following exposure to 4-hydroxy-2-nonenal, using advanced mass spectrometry techniques for precise localization of oxidative modifications. (Rauniyar et al., 2010).
- Analysis of heterogeneous fluorescence decays in proteins. Using fluorescence lifetime of 8-anilino-1-naphthalenesulfonate to probe apomyoglobin unfolding at equilibrium.: This study uses fluorescence lifetime measurements to analyze the unfolding processes of apomyoglobin, providing insights into protein stability and folding dynamics. (Wang et al., 2006).
Preparation Note
Prepared by the method of Rothgeb and Gurd
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Protein sequencing standard, lyophilized powder | description 95-100%, essentially salt-free, lyophilized powder | description Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml | description - |
| form lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder | form liquid | form liquid |
| mol wt 16,951 Da by calculation | mol wt ~17 kDa(lit.) | mol wt - | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| packaging vial of ~60 nmol | packaging - | packaging pkg of 500 ml | packaging - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?