Przejdź do
A8675
p-Amidinophenyl p-(6-amidino-2-indolyl)phenyl ether dihydrochloride
Powder
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H19N5O · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.34
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Nazwa produktu
p-Amidinophenyl p-(6-amidino-2-indolyl)phenyl ether dihydrochloride,
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥85%
color
yellow-brown to brown
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, yellow to orange
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.NC(=N)c1ccc(Oc2ccc(cc2)-c3cc4ccc(cc4[nH]3)C(N)=N)cc1
InChI
1S/C22H19N5O.ClH/c23-21(24)14-5-9-18(10-6-14)28-17-7-3-13(4-8-17)19-11-15-1-2-16(22(25)26)12-20(15)27-19;/h1-12,27H,(H3,23,24)(H3,25,26);1H
InChI key
FPSDFFVBCVBVKB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
This material has a structure similar to Granular Blue (CAS No. 71431-29-3). It has been referred to in some literature as Granular Blue, a fluorescent neuronal tracer.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)