Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
13111000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
lyophilized powder
extent of labeling
10-14 μmol per mL
matrix
Sepharose 4B
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino group
matrix spacer
8 atoms (when ligands are coupled to the free carboxy groups. No coupling agent is necessary.)
swelling
1 g swells to 2.4-4.3 mL
storage temp.
2-8°C
Application
Activated CH-Sepharose 4B is a medium which binds to ligands containing amino groups via an 8 atom arm. It has been used with gel permeation chromatography to determine fractions of β-Glucans in different species of plant extract, which may display anti-diabetic activities.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose and dextran
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?