Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1480,00 zł
Nazwa produktu
Acetylcholine chloride, pkg of 150 mg (per vial)
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder or crystals
packaging
pkg of 150 mg (per vial)
mp
146-150 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
General description
Application
- for standard curve preparation in hestrin assay
- in Protein expression, radioactive ligand binding assay and electrophysiological studies of Lymnaea stagnalis acetylcholine binding protein (Ls-AChBPs)
- as a supplement in extracellular solutions for treating the voltage clamped cells in electrophysiology studies
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pkg of 150 mg (per vial) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥99% (TLC) | assay - | assay - | assay - |
| solubility H2O: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| form powder or crystals | form - | form - | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 150 mg (per vial) | packaging pkg of 500 mg | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylcholine chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?