Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H25NO11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.35
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócWybierz jedną z najnowszych wersji: