Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 759,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
759,00 zł
biological source
egg white
Quality Segment
conjugate
agarose conjugate
form
aqueous glycerol suspension
technique(s)
biotinylated protein purification: suitable
matrix
cross-linked 6% beaded agarose
matrix activation
epichlorohydrin
matrix attachment
amino
matrix spacer
15 atoms
storage temp.
−20°C
General description
Application
- in the precipitation of biotin tagged protein by pull down assay in neuroblastoma cell line (SH-SY5Y )
- in the purification of Lewis(x) sugar binding proteins from Schistosoma mansoni
- in avidin bead assay for purification of labelled biotin
- for capture of glycoproteins from murine cornea samples
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description aqueous glycerol suspension | description BioUltra, lyophilized powder, ≥10 units/mg protein (E1%/280), ≥98% (SDS-PAGE) | description - | description lyophilized powder |
| technique(s) biotinylated protein purification: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) immunohistochemistry: suitable |
| biological source egg white | biological source egg white | biological source chicken | biological source - |
| form aqueous glycerol suspension | form lyophilized powder | form lyophilized solid | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| matrix cross-linked 6% beaded agarose | matrix - | matrix - | matrix - |
| conjugate agarose conjugate | conjugate - | conjugate - | conjugate FITC conjugate |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?