Przejdź do
A9227
ABT-491 hydrochloride
≥98% (HPLC), active platelet-activating factor (PAF) receptor antagonist, solid
Synonim(y):
4-Ethynyl-N,N-dimethyl-3-[3-fluoro-4-[(2-methyl-1H-imidazo-[4,5-c]pyridin-1-yl)methyl]benzoyl]-1H-indole-1-carboxamide hydrochloride, A-137491
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H22N5O2F · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
515.97
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
ABT-491 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to beige
mp
170-178 °C (lit.)
solubility
H2O: freely soluble 22 mg/mL
originator
Abbott
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CN(C)C(=O)n1cc(C(=O)c2ccc(Cn3c(C)nc4cnccc34)c(F)c2)c5c(cccc15)C#C
InChI
1S/C28H22FN5O2.ClH/c1-5-18-7-6-8-25-26(18)21(16-34(25)28(36)32(3)4)27(35)19-9-10-20(22(29)13-19)15-33-17(2)31-23-14-30-12-11-24(23)33;/h1,6-14,16H,15H2,2-4H3;1H
InChI key
AWRGBOKANQBIBM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Highly potent, selective and orally active platelet-activating factor (PAF) receptor antagonist. Ki = 0.6 nM in human platelets.
Features and Benefits
This compound is featured on the PAF Receptor page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)