Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19N3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.81
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
eCl@ss:
32150313
770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
shelf life
18 mo.
concentration
2% in H2O
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C)(C)c1cc2nc3c(cc2cc1)ccc(c3)N(C)C
InChI
1S/C17H19N3/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14/h5-11H,1-4H3
InChI key
DPKHZNPWBDQZCN-UHFFFAOYSA-N
General description
Acridine Orange (C.l. 46005) is an acridine dye with a ring structure and overall small planar conjugated system.
Application
Acridine orange is a DNA intercalating dye that is a recommended DNA stain for flow cytometry. It differentially stains double-stranded and single-stranded nucleic acids.
It also has the following applications-
It also has the following applications-
- staining of RNA and acid mucins
- detecting apoptosis
- staining blood smears to diagnose malaria
- identifying and enumerating granulocytes in fish
- staining eukaryotic cells to demonstrate low pH structures
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?