Przejdź do
A9377
DL-Ala-DL-Ala
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-687-2
MDL number:
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
mp
268-270 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(N)C(=O)NC(C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-3(7)5(9)8-4(2)6(10)11/h3-4H,7H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
DEFJQIDDEAULHB-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)