Przejdź do
A9384
S-(5′-Adenosyl)-L-homocysteine
crystalline
Synonim(y):
5′-Deoxy-S-adenosyl-L-homocysteine, AdoHcy, S-(5′-Deoxyadenosine-5′)-L-homocysteine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
509,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
869,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20N6O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.41
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
213-560-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
99188
Assay:
≥98.0% (HPLC), ≥98.0% (TLC)
Form:
crystalline
509,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC), ≥98.0% (TLC)
form
crystalline
mol wt
384.41
solubility
1 M HCl: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N6O5S/c15-6(14(23)24)1-2-26-3-7-9(21)10(22)13(25-7)20-5-19-8-11(16)17-4-18-12(8)20/h4-7,9-10,13,21-22H,1-3,15H2,(H,23,24)(H2,16,17,18)/t6-,7+,9+,10+,13+/m0/s1
InChI key
ZJUKTBDSGOFHSH-WFMPWKQPSA-N
Application
SAH is suitable for use:
  • to investigate whether AdoHcy competes with AdoMet in the down-regulation of reporter activity of LUC reporter gene
  • as a reagent to study the abundance patterns of SAH and its correlation with vertebrate metamorphosis
  • in the optimization of the protein (lysine K) methyltransferase SET7/9 activity assay
  • in the fluorescence polarization (FP) assay during dengue virus methyltransferase activity measurement
  • as a standard for the measurement of SAH from blood samples by high performance liquid chromatography (HPLC) with fluorimetric detection method
Biochem/physiol Actions
S-(5′-Adenosyl)-L-homocysteine (AdoHcy/SAH) is a component of intracellular homocysteine stress. AdoHcy is a competitive inhibitor (versus AdoMet) of DNA methyltransferases (S-adenosyl-L-methionine (AdoMet)-dependent methyltransferases) involved in epigenetics. Consequently, AdoHcy is used in a variety of studies on epigenetics in hyperhomocysteinemic states. AdoHcy is metabolized by S-adenosylhomocysteine hydrolase (AHCY). AdoHcy is the product of enzymatic transmethylation reactions involving S-Adenosylmethionine (SAM). It is reconverted to SAM by its cleavage into adenosine and L-homocysteine, a substrate of thetin-homocysteine S-methyltransferase. The concentration alterations of SAM and SAH in plasma serve as predictors of cellular methylation potential and metabolic alterations. Methylation capacity indicates specific genetic polymorphisms and/or nutritional deficiencies. Methylation is important in epigenetics, reprogramming, and cancer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1012112PHR3443SAE0099
description
crystalline
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material
description
≥98% (HPLC), 1 mg/ml in 0.02 M HCl
assay
≥98.0% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline
form
-
form
-
form
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
mol wt
384.41
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
solubility
1 M HCl: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)