Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł 867,00 zł |
1 case | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3670,00 zł 3119,50 zł |
Informacje o tej pozycji
867,00 zł
Cena katalogowa1020,00 złZaoszczędź 15%material
colorless
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier
packaging
case of 4 packs, pack of 960 ea (Racked)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2159P
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
100 μL
volume range
5-100 μL
volume
5—100 μL
compatibility
for use with
- Biohit Proline-Variable 5-50 μl/50-200 μl
- Eppendorf 4810 10-100 μl
- Eppendorf Research Pro 5-100 μl
- Eppendorf Research/Reference 10-100 μl
- Eppendorf Response 4850 5-100 μl
- Finnpipette 4027/4500 Digital 5-40 μl
- Mettler-Toledo VoluMate 10-100 μl
- Nichiryo BenchMate 5-100 μl/20-200 μl
- Pipetman P-100 10-100 μl
- Rainin EDP 2 10-100 μl/20-250 μl
- Rainin EDP Plus 10-100 μl/20-250 μl
- Rainin Pipet Plus 10-100 μl/20-200 μl
- Rainin Pipetman 10-100 μl/20-200 μl
- Socorex/Wheaton Calibra/822 10-100 μl
- Transferpette Multi-Channel 10-100 μl
General description
Application
Packaging
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ART XLP, volume range 5-100 μL, sterile | description ART Gel 20P, volume range 0.5-20 μL, sterile | description ART XLG, volume range 5-200 μL, sterile | description ART 20, volume range 0.5-20 μL, sterile |
| feature barrier, RNase free, DNase free | feature RNase free, DNase free, barrier | feature barrier | feature RNase free, barrier, DNase free |
| manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2159P | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2155P | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2160G | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2149 |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| volume 5—100 μL | volume 0.5—20 μL | volume 5—200 μL | volume 0.5—20 μL |
| material colorless | material colorless | material colorless tip | material colorless , colorless tip |
| packaging case of 4 packs, pack of 960 ea (Racked) | packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) | packaging pkg of 768 tips (racked), pack of 3072 ea (4 packs of 768) | packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ART® self-sealing barrier pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?