Przejdź do
A9519
N-Acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamine hydrate
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonim(y):
Adjuvant Peptide, Muramyl dipeptide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
471,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2290,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H32N4O11 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
492.48 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
258-696-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4220745
471,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-Acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamine hydrate, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H](C)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1NC(C)=O)C(=O)N[C@H](CCC(O)=O)C(N)=O
InChI
1S/C19H32N4O11/c1-7(17(30)23-10(16(20)29)4-5-12(26)27)21-18(31)8(2)33-15-13(22-9(3)25)19(32)34-11(6-24)14(15)28/h7-8,10-11,13-15,19,24,28,32H,4-6H2,1-3H3,(H2,20,29)(H,21,31)(H,22,25)(H,23,30)(H,26,27)/t7-,8+,10+,11+,13+,14+,15+,19?/m0/s1
InChI key
BSOQXXWZTUDTEL-QAQREVAFSA-N
Application
N-Acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamine hydrate has been used in staphylococcal cell wall preparation to induce the release of TNF from human monocytes.
Biochem/physiol Actions
Muramyl peptides are monomeric components that make up the bacterial cell wall peptidoglycan. It is generally produced by mammalian macrophages, as an immune response in the breakdown of bacterial cell wall. MDP promotes the production of interleukin-1 and tumor necrosis factor (TNF), which increase slow-wave sleep.
Enhances antigenicity of weak antigens, increasing antibody titer.
N-Acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamine (MDP, muramyl dipeptide), a neurotrophic and immunomodulatory factor related to bacterial peptidoglycans, is used as an immune modulation factor that enhances immune response and to study neural development.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?