Przejdź do
A9525
Angiotensin II human
≥93% (HPLC), powder
Synonim(y):
1-8-AngiotensinI, 5-Isoleucine-angiotensinII, Ang II, Angiotensin 2, Angiotensin II, DRVYIHPF, Hypertensin, Ile(5)-angiotensinII
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
206,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
624,00 zł
5 x 1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
692,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
832,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H71N13O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1046.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42020611
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Form:
powder
Assay:
≥93% (HPLC)
Biological source:
synthetic
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
concentration
≤100%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
1.2-10.4% acetate
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cncc1C[C@H](NC(=O)C(NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)CCCNC(=N)N)C(C)C)Cc4ccc(cc4)O)[C@H](CC)C)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O
InChI
1S/C50H71N13O12/c1-5-28(4)41(47(72)59-36(23-31-25-54-26-56-31)48(73)63-20-10-14-38(63)45(70)60-37(49(74)75)22-29-11-7-6-8-12-29)62-44(69)35(21-30-15-17-32(64)18-16-30)58-46(71)40(27(2)3)61-43(68)34(13-9-19-55-50(52)53)57-42(67)33(51)24-39(65)66/h6-8,11-12,15-18,25-28,33-38,40-41,64H,5,9-10,13-14,19-24,51H2,1-4H3,(H,54,56)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,72)(H,60,70)(H,61,68)(H,62,69)(H,65,66)(H,74,75)(H4,52,53,55)/t28-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,40-,41?/m0/s1
InChI key
CZGUSIXMZVURDU-GYGDIBSWSA-N
Gene Information
human ... AGT(183)
General description
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-OH · 2CH3COOH · H2O
Research area: Cell Signaling
Application
  • Angiotensin II (angII) human has been used:
  • to study its effect on interleukin-1β–mediated islet inflammation and β-cell dysfunction.
  • to determine if angII activates specific calcineurin-dependent NFAT (nuclear factor of activated T-cells) isoforms in cardiomyocytes.
  • to study the actions of systemic angII infusions on glomerular permeability in vivo.
  • to induce abdominal aortic aneurysms (AAAs) in ApoE knockout mice for experimental studies.
  • to study the effect of Ang II infusion on atrial branched-chain amino acids (BCAAs) catabolism in male C57/BL6 mice.
  • to check the effects of angII on plasma triglyceride production and its association with insulin resistance in normal rats.
Biochem/physiol Actions
Angiotensin II (angII) is an octapeptide cardiovascular hormone which affects the activities of the heart, kidney, vasculature and brain. AngII in the blood is produced from angiotensinogen via renin and angiotensin converting enzyme (ACE). It works via binding to specific receptors present on cell membranes. It is associated with vasoconstriction, induction of vascular smooth muscle cell growth, stimulation of protooncogene expression, and modulation of myocardial hypertrophy, renal failure and fibrosisAngII plays a key role in the regulation of blood pressure via the renin-angiotensin-aldosterone (RAAS) pathway.
Features and Benefits
The purity of our angiotensin II human, Ang II, is verified to assure your experimental success (HPLC and peptide content). The peptide sequence is DRVYIHPF.
Analysis Note
Peptide content not less than 75%
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A965005230101
description
≥93% (HPLC), powder
description
≥90% (HPLC), powder, suitable for mammalian cell culture
description
Plays an important role in the regulation of blood pressure.
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
human
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
concentration
≤100%
concentration
-
concentration
-
form
powder
form
powder
form
solid
UniProt accession no.
P01019
UniProt accession no.
P01019
UniProt accession no.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Angiotensin II human
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the molar mass of human Angiotensin II (A9525)?
    1 answer
    1. The molecular weight of this material is 1046.18 g/mol.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review