Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 836,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
836,00 zł
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
impurities
≤1.0 EU/mg endotoxin
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
- NRK-52E rat kidney epithelioid cells: Ochiai, H. et al., J. Virol., 67(11), 6811-6814 (1993)
- Neonatal porcine pancreatic islets: Ellis, C.E. et al., Islets, 5(5), 216-225 (2013)
- Mouse:
Girbl, T. et al., Immunity, 49(6), 1062-1076.e6 (2018)
- iPSC cell line: Martin, H.C. et al., Science, 362(6419), 1161-1164 (2018).
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Heat shock fractionated
- Low endotoxin
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description heat shock fraction, low endotoxin, pH 7, ≥98% | description heat shock fraction, microbiologically tested, ≥96% (agarose gel electrophoresis) | description lyophilized powder, essentially globulin free, low endotoxin, ≥98% (agarose gel electrophoresis) | description heat shock fraction, protease free, fatty acid free, essentially globulin free, pH 7, ≥98% |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| assay ≥98% | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥98% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥98% |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| technique(s) western blot: suitable, ELISA: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) blood typing: suitable, ligand binding assay: suitable, ELISA: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?