Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.27
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
4680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -42.00 to -34.00°, c = 9.00-11.00 mg/mL in water
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white to yellow cast
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccc(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)cc1
InChI
1S/C12H17NO6/c13-6-1-3-7(4-2-6)18-12-11(17)10(16)9(15)8(5-14)19-12/h1-4,8-12,14-17H,5,13H2
InChI key
MIAKOEWBCMPCQR-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?