Przejdź do
A9554
Allatostatin IV
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
Asp-Arg-Leu-Tyr-Ser-Phe-Gly-Leu-NH2
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H68N12O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
969.09
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Nazwa produktu
Allatostatin IV, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(N)=O
InChI
1S/C45H68N12O12/c1-24(2)17-31(38(47)63)52-36(60)22-51-40(65)33(19-26-9-6-5-7-10-26)55-44(69)35(23-58)57-43(68)34(20-27-12-14-28(59)15-13-27)56-42(67)32(18-25(3)4)54-41(66)30(11-8-16-50-45(48)49)53-39(64)29(46)21-37(61)62/h5-7,9-10,12-15,24-25,29-35,58-59H,8,11,16-23,46H2,1-4H3,(H2,47,63)(H,51,65)(H,52,60)(H,53,64)(H,54,66)(H,55,69)(H,56,67)(H,57,68)(H,61,62)(H4,48,49,50)/t29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-/m0/s1
InChI key
BYSKWCFHMJZUBY-POFDKVPJSA-N
Biochem/physiol Actions
Allatostatin IV, an octapeptide amine, is a member of the allatoregulatory peptide family found in insects which either inhibit (allatostatins) or stimulate (allatotropins) juvenile hormone (JH) synthesis.
Inhibitor of juvenile hormone synthesis in insects.
Other Notes
Sequence highly conserved within the six C-terminal amino acids.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)