Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2430,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
AT-B1, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
ELISA: 1:20,000 using aflatoxin B1-BSA
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone AT-B1, ascites fluid | description fractionated antiserum, buffered aqueous solution | description analytical standard | description 2 μg/mL in acetonitrile, analytical standard |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - |
| antibody form ascites fluid | antibody form fractionated antiserum | antibody form - | antibody form - |
| clone AT-B1, monoclonal | clone polyclonal | clone - | clone - |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source - | biological source - |
| technique(s) ELISA: 1:20,000 using aflatoxin B1-BSA | technique(s) capture ELISA: 1:4,000 using aflatoxin B1-BSA | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| isotype IgG1 | isotype - | isotype - | isotype - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?