Przejdź do
A9605
AC-93253 iodide
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[3-(1,3-Dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-1-propenyl]-3-ethyl-benzothiazolium iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25N2SI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
dark purple
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].CC[n+]1c(\C=C\C=C2\N(C)c3ccccc3C2(C)C)sc4ccccc14
InChI
1S/C23H25N2S.HI/c1-5-25-19-13-8-9-14-20(19)26-22(25)16-10-15-21-23(2,3)17-11-6-7-12-18(17)24(21)4;/h6-16H,5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
TWBRXRGFFUATNI-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
AC-93253 is a potent, cell permeable, subtype selective RAR (RARα) agonist. EC50 = 6.3 μM. AC-93253 has high selectivity; 89% for RARα vs 67% for RARβ1, 35% for RARβ2, and 11% for RARγ.
Potent, cell permeable, subtype selective RAR (RARα) agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7980
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
under inert gas, desiccated
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: >5 mg/mL, DMSO: ~14 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)