Przejdź do
A9719
Arachidonyl-2′-chloroethylamide hydrate
≥97% (HPLC), oil
Synonim(y):
ACEA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H36ClNO · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.98 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
oil
Storage condition:
desiccated
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
oil
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage condition
desiccated
color
brown-red
solubility
DMSO: soluble, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NCCCl
InChI
1S/C22H36ClNO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(25)24-21-20-23/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,24,25)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
SCJNCDSAIRBRIA-DOFZRALJSA-N
Gene Information
mouse ... Cnr1(12801), Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Biochem/physiol Actions
Potent and selective neuronal CB1 cannabinoid receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Photosensitive; store under argon or nitrogen.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H1911A0580A0980
description
≥97% (HPLC), oil
description
≥98%, ethanol solution
description
≥97.0% (TLC), oil
description
≥98% (HPLC)
form
oil
form
ethanol solution
form
oil
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
ethanol: soluble
solubility
H2O: insoluble, DMSO: >6 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can the medicine be dissolved in deionized water or DMSO? How many months can the solution be stored after dissolution? What should be the storage conditions in degrees Celsius?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not to be used for unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses, or any type of consumption or application to humans or animals. This product is soluble in DMSO and insoluble in water. Stability once in solution has not been tested in-house. Other sources do not recommend storing the aqueous solution for more than one day.