Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 307,00 zł 260,95 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
260,95 zł
Cena katalogowa307,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
crystalline powder
pH
3.0-4.5
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>220 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 0.523 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
InChI key
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a component of buffered charcoal yeast extract (BYCE) agar for plating bacteria culture and Buffered Yeast Extract (BYE) liquid medium to culture bacteria
- to study the impact of the pH shift on the thermal inactivation of bacterial (Bacillus subtills) spores
- as a buffer system to study the depolymerization of starch by α-amylase during exposure to hydrostatic pressure.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (titration) | description BioXtra, ≥99.0% (titration) | description BioUltra, ≥99.5% (T) | description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0% |
| assay ≥99.0% (titration) | assay ≥99.0% (titration) | assay ≥99.5% (T) | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| form crystalline powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| solubility water: 0.523 g/mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: 5 % (w/w), clear, colorless |
| pH 3.0-4.5 | pH 3.0-4.5 | pH 2.5-4.5 (25 °C, 0.1 M in H2O) | pH 3.0-4.5 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ACES
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?