Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 274,00 zł |
Informacje o tej pozycji
274,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white
mp
202 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
InChI key
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture | description BioUltra, ≥99.0% (NT) | description analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form - | form - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | insect: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - |
| product line BioReagent | product line BioUltra | product line - | product line - |
| mp 202 °C (dec.) (lit.) | mp 202 °C (dec.) (lit.) | mp 202 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Alanine
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?