Przejdź do
AC-0347A
A-1-antychymotrypsyna (EP384)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
monoclonal
Technique(s):
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
Application:
IHC (p)
Citations:
-
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
Ig fraction of antiserum
clone
monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
General description
Alfa 1-antychymotrypsyna jest glikoproteiną ostrej fazy, która działa poprzez hamowanie proteaz wydzielanych przez neutrofile i komórki tuczne w okresach zapalenia. Jest produkowana głównie przez hepatocyty i lokalnie ulega ekspresji w histiocytach, w tym makrofagach i komórkach Kupffera w wątrobie. Alfa-1-antychymotrypsyna jest użytecznym markerem złośliwych włóknistych histiocytoma, pomagającym w różnicowaniu z innymi nowotworami tkanek miękkich, takimi jak tłuszczakomięsak lub mięsak Ewinga.
Physical form
Roztwór w buforze Tris, pH 7,3-7,7, z 1% BSA i &lt0,1% azydku sodu
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Aby uzyskać kopię IFU i CofA, skontaktuj się z IVDorder@ABCAM.com
W sprawie serwisu technicznego prosimy o kontakt: 800-665-7284 lub e-mail: service@cellmarque.com
Still not finding the right product?
Explore all of our products under A-1-antychymotrypsyna (EP384)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)