Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
monoclonal
Technique(s):
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
Application:
IHC (p)
Citations:
-
4150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
antibody form
Ig fraction of antiserum
clone
monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
(membrane)
General description
Klaudyna-4 jest jednym z dwudziestu siedmiu integralnych białek połączeń ścisłych błony komórkowej i specjalizuje się w parakomórkowym transporcie sodu. Chociaż białka klaudyny są przede wszystkim znane ze swojej funkcji adhezji komórkowej, Claudin-4 wiąże się z białkami zonula occludens i oddziałuje z wieloma szlakami sygnalizacyjnymi. Klaudyna-4 jest wykrywalna w niewielkich ilościach w prawidłowych tkankach płuc, nerek, piersi, prostaty, pęcherza moczowego i przewodu pokarmowego. Jest wysoce specyficznym i czułym markerem błonowym dla większości nowotworów nabłonkowych. Brak ekspresji w prawidłowym międzybłonku i międzybłoniaku zapewnia użyteczność w diagnostyce różnicowej między rakiem a międzybłoniakiem z 99% swoistością. W guzach piersi poziom klaudyny-4 jest znacznie wyższy w guzach ER-ujemnych i o wysokim stopniu złośliwości w porównaniu z guzami ER-dodatnimi i o niskim stopniu złośliwości. Wysokie poziomy ekspresji klaudyny-4 są związane z późniejszymi etapami progresji i zmniejszonym przeżyciem pacjentów w przypadku większości typów nowotworów nabłonkowych. I odwrotnie, jej ekspresja jest obniżona w raku żołądka i pęcherza moczowego o wysokim stopniu złośliwości i jest znacznie niższa w przerzutach do węzłów chłonnych i guzach przełyku z odległymi przerzutami. Niska ekspresja Claudin-4 jest związana ze złym rokowaniem w raku płaskonabłonkowym przełyku.
Physical form
Roztwór w buforze Tris, pH 7,3-7,7, z 1% BSA i &< 0,1% azydku sodu
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Aby uzyskać kopię IFU i CofA, skontaktuj się z IVDorder@ABCAM.com
W sprawie serwisu technicznego prosimy o kontakt: 800-665-7284 lub e-mail: service@cellmarque.com
W sprawie serwisu technicznego prosimy o kontakt: 800-665-7284 lub e-mail: service@cellmarque.com
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Claudin-4 (EP417)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?