Przejdź do
ADD651C
HepaRG™ Suplement do pożywki indukcyjnej bez surowicy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Biopredic HepaRG Serum Free Induction Medium Supplement with Antibiotics może być stosowany ze wszystkimi liniami komórkowymi HepaRG. Szczegółowe protokoły znajdują się w instrukcji obsługi.
Legal Information
Korzystanie z tego produktu podlega co najmniej jednej umowie licencyjnej.
Komórki HepaRG są opatentowane, a ich użycie jest ściśle ograniczone; należy traktować komórki jako produkt jednorazowego użytku, który należy zniszczyć po zakończeniu badania lub eksperymentu. Rozmnażanie, reprodukcja, klonowanie, subklonowanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie komórek po zakończeniu badania jest zabronione. Zabronione jest wykorzystywanie komórek do produkcji lub wytwarzania produktów komercyjnych przeznaczonych do ogólnej sprzedaży lub do wytwarzania produktów przeznaczonych do ogólnej sprzedaży. Zabronione jest przekazywanie komórek komukolwiek, kto nie jest zatrudniony w tej samej organizacji, niezależnie od tego, czy w celu uzyskania korzyści finansowych, czy nie. Jeśli użytkownik nie chce zaakceptować warunków niniejszej OGRANICZONEJ LICENCJI NA UŻYTKOWANIE, nie powinien ZAMAWIAĆ ani używać ogniw i niezwłocznie zwrócić je w celu uzyskania zwrotu kosztów. Osoby naruszające niniejszą Licencję Ograniczonego Użytkowania będą ścigane w pełnym zakresie prawa.
HepaRG is a trademark of BioPredic International company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ADD641CADD640CADD650C
description
-
description
-
description
-
description
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)