Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2190,00 zł
Nazwa produktu
Monoklonalny anty-GAD2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL2736, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CL2736, monoclonal
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
mouse, rat, human
enhanced validation
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunoblotting: 1 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50- 1:200
pH range
7.2-7.4
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GAD2(2572)
Immunogen
Application
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies® protokołów i innych przydatnych informacji.
Features and Benefits
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
- Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
- Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL2736, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description from rabbit, purified by affinity chromatography | description clone N-GAD65, purified from hybridoma cell culture |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| Gene Information human ... GAD2(2572) | Gene Information human ... GAD2(2572) | Gene Information human ... GAD2(2572) | Gene Information human ... GAD2(2572) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated |
| clone CL2736, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone N-GAD65, monoclonal |
| species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human | species reactivity mouse, human, rat, pig | species reactivity human, mouse, monkey, rat |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoklonalny anty-GAD2
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?