Przejdź do
AMAB91092
Anti-Laminin beta 1 (LAMB1) Antibody
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, mouse monoclonal, CL2970
Synonim(y):
CLM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.43
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CL2970, monoclonal
Application:
IHC
Citations:
-
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Monoklonalny anty-LAMB1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL2970, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CL2970, monoclonal
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunoblotting: 1 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50- 1:200
pH range
7.2-7.4
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LAMB1(3912)
Immunogen
laminina, beta 1
Application
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies® protokołów i innych przydatnych informacji.
Features and Benefits
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Physical form
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,2, zawierający 40% glicerolu i 0,02% azydku sodu.
Preparation Note
Upon arrival, mix gently and aliquot to avoid repeated freeze-thaw cycles
Legal Information
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA004132HPA004056L8271
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL2970, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
description
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone LAM-89, purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
-
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200, immunoblotting: 1 μg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:20-1:50, immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500
technique(s)
western blot: suitable, indirect ELISA: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using enzyme-treated human tissue sections
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoklonalny anty-LAMB1
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)