Przejdź do
AMAB91192
Monoklonalny anty-ARID1A
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL3595, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BAF250, Anti-P270, Anty-BAF250a, Anty-C10rf4, Anty-C1orf4, Anty-SMARCF1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CL3595, monoclonal
Application:
IF, IHC
Citations:
-
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CL3595, monoclonal
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunoblotting: 1 μg/mL, immunofluorescence: 2-10 μg/mL (Fixation/Permeabilization: PFA/Triton X-100), immunohistochemistry: 1:50- 1:200
pH range
7.2-7.4
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ARID1A(8289)
Immunogen
Bogata w AT interaktywna domena 1A (podobna do SWI)
Application
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies® Powered by Atlas zostały opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies® protokołów i innych przydatnych informacji.
Features and Benefits
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Physical form
100UL pack size is provided in a solution, in PBS(phosphate-buffered saline), pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Large pack size of 1ml (at 1mg/ml) is available in PBS only, purified, biocide free, carrier free and glycerol free. Order here
Preparation Note
Upon arrival, mix gently and aliquot to avoid repeated freeze-thaw cycles
Legal Information
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA005456SAB2702341SAB5702929
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL3595, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone GT3611, affinity isolated antibody
description
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
clone
CL3595, monoclonal
clone
polyclonal
clone
GT3611, monoclonal
clone
9D4J6, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
human ... ARID1A(8289)
Gene Information
human ... ARID1A(8289)
Gene Information
human ... ARID1A(8289)
Gene Information
human ... ARID1A(8289)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoklonalny anty-ARID1A
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)