Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
biological source
(Mouse)
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
CL14976, monoclonal
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
purified by
(Protein A purified)
species reactivity
human
enhanced validation
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
0.6mg/ml
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
isotype
IgG2b
Ensembl | human accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
-10 to -25°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MPO(4353)
Application
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Atlasu Komórek Ludzkich wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies™ protokoły i inne przydatne informacje.
Features and Benefits
Physical form
Other Notes
Delikatnie wymieszać przed użyciem. Optymalne stężenia i warunki dla każdego zastosowania powinny być określone przez użytkownika.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL14976, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL14991, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL15002, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone CL14976, monoclonal | clone CL14991, monoclonal | clone CL15002, monoclonal | clone polyclonal |
| biological source (Mouse) | biological source (Mouse) | biological source (Mouse) | biological source rabbit |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało monoklonalne anty-Mpo wytwarzane u myszy
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?