Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160702
recombinant
expressed in E. coli
assay
>80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
predicted mol wt 20 kDa
purified by
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
concentration
≥0.5 mg/mL
immunogen sequence
MNPENWTQVTSFVLLGFPSSH
Ensembl | human accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... OR6T1(219874)
General description
Rekombinowany fragment białka ludzkiego OR6T1 z N-końcowym znacznikiem fuzyjnym His6ABP (ABP = białko wiążące albuminę pochodzące z paciorkowcowego białka G).
Application
Odpowiedni jako środek blokujący przy użyciu odpowiednich przeciwciał.
Physical form
Roztwór w 1 M moczniku-PBS, pH 7,4
Preparation Note
Roztwór białka należy delikatnie wymieszać przed użyciem. Optymalne stężenia i warunki dla każdego zastosowania powinny być określone przez użytkownika.
Other Notes
Odpowiednie przeciwciało HPA060893.
Legal Information
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?