Przejdź do
APREST93063
Antygen PrEST MAGEB3
Prestige Antigens™ Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CT3.5
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
recombinant
expressed in E. coli
assay
>80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
predicted mol wt 23 kDa
purified by
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
concentration
≥0.5 mg/mL
immunogen sequence
TRGQTQDHQGAQITATNKKKVSFSSPLILGATIQKKSAGRSRSALKKPQRA
Ensembl | human accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MAGEB3(4114)
General description
Rekombinowany fragment białka ludzkiego MAGEB3 z N-końcowym znacznikiem fuzyjnym His6ABP(ABP = białko wiążące albuminę pochodzące z paciorkowcowego białka G).
Application
Czynnik blokujący i pozytywna kontrola testu przy użyciu odpowiednich przeciwciał.
Physical form
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami i 1M moczniku, pH 7,4
Preparation Note
Delikatnie wymieszać przed użyciem. Optymalne stężenia i warunki dla każdego zastosowania powinny być określone przez użytkownika.
Other Notes
Odpowiednie przeciwciało HPA072203.
Legal Information
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)