Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1830,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
51 kDa
species reactivity
pig, human, rabbit, dog, rat, bovine, horse, mouse
concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ZFP36L2(678)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description IgG fraction of antiserum | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description clone TTP6, tissue culture supernatant | description affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified antibody | antibody form tissue culture supernatant | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mol wt 51 kDa | mol wt observed mol wt ~50 kDa, calculated mol wt 51 kDa | mol wt antigen ~45 kDa | mol wt 36 kDa |
| clone polyclonal | clone 1E10, recombinant monoclonal | clone TTP6, monoclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?