Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2190,00 zł
material
silicone (research-grade)
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-2ML-RD-S, Corning
packaging
pkg of 5x10mats/cs
size
96 wells
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for 2 mL round deep well plates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs, sterile | description for 2 mL square deep well plates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs | description for PCR microplates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs | description for PCR microplates, size 384 wells, pkg of 5x10mats/cs |
| manufacturer/tradename Axygen Inc AM-2ML-RD-S, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc AM-2ML-SQ, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc AM-96-PCR-RD, Corning | manufacturer/tradename Corning, Axygen Inc AM-384-PCR-RD |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| material silicone (research-grade) | material silicone (research-grade) | material silicone (research-grade) | material polypropylene |
| packaging pkg of 5x10mats/cs | packaging pkg of 5x10mats/cs | packaging pkg of 5x10mats/cs | packaging pkg of 5x10mats/cs |
| size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 384 wells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sealing mat
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?