Przejdź do
AXYFX38445FPR
Pipette tips for Beckman® FX Robotics System
fine point, racked, capacity 45 μL, pkg of 5x3840tips/cs
Synonim(y):
pipet tips
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
28 030,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
45 μL
Packaging:
pkg of 5x3840tips/cs
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc FX-384-45FP-R, Corning
28 030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Axygen Inc FX-384-45FP-R, Corning
packaging
pkg of 5x3840tips/cs
capacity
45 μL
volume
45 μL
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AXYFX384XLRAXYFX384RSAXYFX38430FPR
description
fine point, racked, capacity 45 μL, pkg of 5x3840tips/cs
description
extra long, racked, capacity 50 μL, pkg of 5x3840tips/cs, clear
description
capacity 30 μL, pkg of 5x3840tips/cs, clear, sterile
description
fine point, racked, capacity 30 μL, pkg of 5x3840tips/cs
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc FX-384-45FP-R
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc FX-384-XL-R
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc FX-384-R-S
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc FX-384-30FP-R
volume
45 μL
volume
50 μL
volume
30 μL
volume
30 μL
packaging
pkg of 5x3840tips/cs
packaging
pkg of 5x3840tips/cs
packaging
pkg of 5x3840tips/cs
packaging
pkg of 5x3840tips/cs
capacity
45 μL
capacity
50 μL
capacity
30 μL
capacity
30 μL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)