Przejdź do
AXYST150CS
Screw cap tubes and caps with O-rings, conical bottom
with O-ring, size 1.5 mL, pkg of 8x500caps/cs, clear
Synonim(y):
centrifuge tubes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3240,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
3240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Axygen Inc ST-150-C-S, Corning
packaging
pkg of 8x500caps/cs
size
1.5 mL
color
clear
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AXYST200CSAXYSCT150CAXYSCT200C
description
with O-ring, size 1.5 mL, pkg of 8x500caps/cs, clear
description
with O-ring, size 2.0 mL, pkg of 8x500caps/cs, clear, sterile
description
size 1.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs
description
size 2.0 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs
size
1.5 mL
size
2.0 mL
size
1.5 mL
size
2.0 mL
manufacturer/tradename
Axygen Inc ST-150-C-S, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc ST-200-C-S, Corning
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc SCT-150-C
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc SCT-200-C
color
clear
color
clear
color
clear
color
clear
packaging
pkg of 8x500caps/cs
packaging
pkg of 8x500caps/cs
packaging
pkg of 8x500caps/cs
packaging
pkg of 8x500caps/cs
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)